trans-Anethol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene

MM0164.01
PROOMM0164.01EA 605 EUR
PROOMM0164.01
trans-Anethol
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR