(±)-Linalool
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0164.05
PROOMM0164.05EA 348 EUR
PROOMM0164.05
(±)-Linalool
(±)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008906
CAS-Nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517