L(+)-Ascorbinsäure

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C

MM0166.00
PROOMM0166.00EA 1350 EUR
PROOMM0166.00
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR