2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole, 2-(But-1-yl)-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
MM0168.08
PROOMM0168.08EA
1020
EUR
PROOMM0168.08
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 186,6387 g/mol |
MDL:
MFCD01934396 CAS-Nummer: 83857-96-9 EINECS: 410-260-0 |