7-Methylxanthin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purin-2,6-dion, 7-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-7-methylpurin, 7-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 7-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion
MM0176.05
PROOMM0176.05EA
936
EUR
PROOMM0176.05
7-Methylxanthin
7-Methylxanthin
Formel:
C₆H₆N₄O₂ Molecular Weight: 166,14 g/mol |
MDL:
MFCD00037979 CAS-Nummer: 552-62-5 EINECS: 209-019-0 |