2-Aminophenol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

MM0217.06
PROOMM0217.06EA 1080 EUR
PROOMM0217.06
2-Aminophenol
2-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >175 °C
MDL: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR