3-Amino-5-methylisoxazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
5-Methylisoxazol-3-ylamin, 5-Methylisoxazol-3-amin
MM0227.02
PROOMM0227.02EA
422
EUR
PROOMM0227.02
3-Amino-5-methylisoxazol
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O Molecular Weight: 98,1 g/mol Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…60 °C |
MDL:
MFCD00003155 CAS-Nummer: 1072-67-9 EINECS: 214-013-6 |