1,2,4-Triazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 1,2,4-1H-Triazol
MM0235.03
PROOMM0235.03EA 563 EUR
PROOMM0235.03
1,2,4-Triazol
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735