Acetophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0237.01
PROOMM0237.01EA 594 EUR
PROOMM0237.01
Acetophenon
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008724
CAS-Nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074