Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
MM0253.00
PROOMM0253.00EA 631 EUR
PROOMM0253.00
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1