Ampicillin Trihydrat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
MM0253.15
PROOMM0253.15EA
264
EUR
PROOMM0253.15
Ampicillin Trihydrat
Ampicillin Trihydrat
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00072036 CAS-Nummer: 7177-48-2 EINECS: 200-709-7 |