α,α,α-Trifluor-p-kresol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0256.05
PROOMM0256.05EA 680 EUR
PROOMM0256.05
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7