4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlorbenzotrifluorid
MM0256.06
PROOMM0256.06EA
593
EUR
PROOMM0256.06
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄ClF₃ Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –36 °C Dichte: 1,346 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000627 CAS-Nummer: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3,III Merck Index: 13,02145 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...