4-Methylumbelliferon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 7-Hydroxy-4-methylcumarin, Hymecromon
MM0294.00
PROOMM0294.00EA 1360 EUR
PROOMM0294.00
4-Methylumbelliferon
4-Methylumbelliferon
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176,17 g/mol
MDL: MFCD00006866
CAS-Nummer: 90-33-5
EINECS: 201-986-7