Clioquinol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-7-iod-8-chinolinol
MM0312.00
PROOMM0312.00EA 1280 EUR
PROOMM0312.00
Clioquinol
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
Molecular Weight: 305,5 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006787
CAS-Nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052