Cloxiquine

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 5-Chlor-8-chinolinol

MM0312.01
PROOMM0312.01EA 589 EUR
PROOMM0312.01
Cloxiquine
Cloxiquine
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,61 g/mol
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR