3,4-Dimethoxybenzoesäure

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Veratrinsäure

MM0319.01
PROOMM0319.01EA 580 EUR
PROOMM0319.01
3,4-Dimethoxybenzoesäure
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (–100 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002500
CAS-Nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR