Guajacol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Hydroxy-2-methoxybenzol, Brenzcatechinmonomethylether, 2-Hydroxyanisol, 2-Methoxyphenol

MM0354.04
PROOMM0354.04EA 1190 EUR
PROOMM0354.04
Guajacol
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04568

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR