Methyl-trans-cinnamat

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: trans-Cinnamsäuremethylester, (E)-3-Phenylpropensäuremethylester, trans-Zimtsäuremethylester, (E)-Zimtsäuremethylester

MM0370.01
PROOMM0370.01EA 561 EUR
PROOMM0370.01
Methyl-trans-cinnamat
Methyl-trans-cinnamat
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008458
CAS-Nummer: 1754-62-7
EINECS: 203-093-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR