4-Chlorbenzophenon

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: p-Chlorobenzophenone

MM0380.10
PROOMM0380.10EA 413 EUR
PROOMM0380.10
4-Chlorbenzophenon
4-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,67 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000622
CAS-Nummer: 134-85-0
EINECS: 205-160-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR