Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: Natrium-4-methoxycarbonylphenoxid, Natrium-4-(methoxycarbonyl)phenolat, Methylparaben Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäuremethylester Natriumsalz
MM0431.01
PROOMM0431.01EA 1540 EUR
PROOMM0431.01
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₈H₇NaO₃
Molecular Weight: 174.13 g/mol
Schmelzpunkt: > 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016470
CAS-Nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1