Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: Natrium-4-propoxycarbonylphenoxid, Propylparaben Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester Natriumsalz

MM0432.01
PROOMM0432.01EA 669 EUR
PROOMM0432.01
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₁₀H₁₁NaO₃
Molecular Weight: 202,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016477
CAS-Nummer: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR