N-tert-Butylbenzylamin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
MM0440.03
PROOMM0440.03EA 321 EUR
PROOMM0440.03
N-tert-Butylbenzylamin
N-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163,26 g/mol
MDL: MFCD00008798
CAS-Nummer: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8,III