Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0452.00
PROOMM0452.00EA 1170 EUR
PROOMM0452.00
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480.9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8