(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
MM0458.00
PROOMM0458.00EA
1580
EUR
PROOMM0458.00
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Molecular Weight: 396,91 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Flammpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151248 CAS-Nummer: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |