2-Hydroxybenzimidazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-Benzimidazolinon, 2(1H)-Benzimidazolon, 2-Hydroxy-1H-benzimidazol
MM0474.03
PROOMM0474.03EA 791 EUR
PROOMM0474.03
2-Hydroxybenzimidazol
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134,14 g/mol
Schmelzpunkt: 320…322 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127894
CAS-Nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4