1H-Benzimidazole-2-thiol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Sulphanyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol
MM0474.05
PROOMM0474.05EA 1020 EUR
PROOMM0474.05
1H-Benzimidazole-2-thiol
1H-Benzimidazole-2-thiol
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150,20 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005593
CAS-Nummer: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III