4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0477.04
PROOMM0477.04EA 498 EUR
PROOMM0477.04
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
Formel: C₇H₆ClNO₄S
MDL: MFCD00012375
CAS-Nummer: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1