Butyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0496.00
PROOMM0496.00EA 1360 EUR
PROOMM0496.00
Butyl-4-hydroxybenzoat
Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Siedepunkt: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583