Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
MM0496.05
PROOMM0496.05EA
1620
EUR
PROOMM0496.05
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,23 g/mol |
MDL:
MFCD00020167 CAS-Nummer: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |