1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat
MM0535.00
PROOMM0535.00EA 1200 EUR
PROOMM0535.00
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Molecular Weight: 372,93 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6