Vinylacetat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Essigsäurevinylester
MM0537.01
PROOMM0537.01EA 480 EUR
PROOMM0537.01
Vinylacetat
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 72,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130