Methylnicotinat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester
MM0549.00
PROOMM0549.00EA 1290 EUR
PROOMM0549.00
Methylnicotinat
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174