Isonicotinsäure

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

MM0553.03
PROOMM0553.03EA 1330 EUR
PROOMM0553.03
Isonicotinsäure
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 315…319 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR