L-Alanin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
MM0566.00
PROOMM0566.00EA 1240 EUR
PROOMM0566.00
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203