Theobromin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethylxanthin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
MM0577.00
PROOMM0577.00EA
1630
EUR
PROOMM0577.00
Theobromin
Theobromin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180,17 g/mol Schmelzpunkt: 350 °C Dichte: 1,419 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00022830 CAS-Nummer: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Merck Index: 12,09418 |