Chlortetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
MM0607.00
PROOMM0607.00EA
1220
EUR
PROOMM0607.00
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD26142699 CAS-Nummer: 64-72-2 EINECS: 200-591-7 |