4,7-Dichlorchinolin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0617.03
PROOMM0617.03EA 693 EUR
PROOMM0617.03
4,7-Dichlorchinolin
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006774
CAS-Nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7