Probenecid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
MM0657.00
PROOMM0657.00EA 1170 EUR
PROOMM0657.00
Probenecid
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 285,4 g/mol
MDL: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3