Azelainsäure

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 1,7-Heptandicarbonsäure, 1,9-Nonandisäure

MM0687.00
PROOMM0687.00EA 1660 EUR
PROOMM0687.00
Azelainsäure
Azelainsäure
Formel: C₉H₁₆O₄
Molecular Weight: 188,22 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR