1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Pentylenetetrazole
MM0692.00
PROOMM0692.00EA 1180 EUR
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Formel: C₆H₁₀N₄
Molecular Weight: 138,17 g/mol
MDL: MFCD00005939
CAS-Nummer: 54-95-5
EINECS: 200-219-3