Methyltoluol-4-sulfonat

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: Methyl p-toluolsulfonat, 4-Methylbenzolsulfonsäuremethylester, Toluol-4-sulfonsäuremethylester, p-Toluolsulfonsäuremethylester

MM0722.01
PROOMM0722.01EA 740 EUR
PROOMM0722.01
Methyltoluol-4-sulfonat
Methyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molecular Weight: 186,23 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR