Natriumbenzoat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0730.00
PROOMM0730.00EA 1280 EUR
PROOMM0730.00
Natriumbenzoat
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654