2-(tert-Butylamino)-4'-chlorpropiophenon Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0745.02
PROOMM0745.02EA 835 EUR
PROOMM0745.02
2-(tert-Butylamino)-4'-chlorpropiophenon Hydrochlorid
2-(tert-Butylamino)-4'-chlorpropiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₉Cl₂NO
CAS-Nummer: 1049718-72-0