2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0745.05
PROOMM0745.05EA
1810
EUR
PROOMM0745.05
2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
2-(tert-Butylamino)propiophenon Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₂₀ClNO |
CAS-Nummer:
63199-74-6 |