β-Chlorpropiophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 3-Chlorpropiophenon
MM0745.08
PROOMM0745.08EA 99 EUR
PROOMM0745.08
β-Chlorpropiophenon
β-Chlorpropiophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1,181 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000990
CAS-Nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6