2-Mercapto-1-methylimidazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazol, Thiamazol, 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazol, Methimazol, 2-Mercapto-N-methylimidazol
MM0889.00
PROOMM0889.00EA
1180
EUR
PROOMM0889.00
2-Mercapto-1-methylimidazol
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₆N₂S Molecular Weight: 114,17 g/mol Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa) Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00179321 CAS-Nummer: 60-56-0 EINECS: 200-482-4 Merck Index: 13,06000 |