5-Nitro-2-furaldehyd
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 5-Nitrofurfural
MM0943.00
PROOMM0943.00EA 254 EUR
PROOMM0943.00
5-Nitro-2-furaldehyd
5-Nitro-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃NO₄
Molecular Weight: 141,08 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003230
CAS-Nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III