5-Nitro-2-furaldehyd

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: 5-Nitrofurfural

MM0943.02
PROOMM0943.02EA 778 EUR
PROOMM0943.02
5-Nitro-2-furaldehyd
5-Nitro-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃NO₄
Molecular Weight: 141,08 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003230
CAS-Nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR