1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylthioharnstoff, N-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff
MM0983.02
PROOMM0983.02EA
383
EUR
PROOMM0983.02
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 221,11 g/mol Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160…162 °C |
MDL:
MFCD00041156 CAS-Nummer: 6590-91-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |